Documenti
B10587
Sigma-Aldrich
1-Benzosuberone
99%
Sinonimo/i:
6,7,8,9-Tetrahydro-5-benzocycloheptenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Beilstein:
636823
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.564 (lit.)
P. eboll.
270 °C (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2
KWHUHTFXMNQHAA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup