Documenti fondamentali
639885
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
97%
Sinonimo/i:
6-Bromo-2-tetralone
Scegli un formato
5 G
137,00 €
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
137,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1,3,5H,2,4,6H2
BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)