Documenti
113115
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-tetralone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Beilstein:
2047383
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
160-162 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
87-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
BRCPWISABURVIH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
5-Methoxy-1-tetralone is used in the preparation of hydroxy ketone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3