Documenti fondamentali
722251
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1-tetralone
97%
Sinonimo/i:
7-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Scegli un formato
1 G
78,50 €
5 G
99,00 €
78,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
78,50 €
5 G
99,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9FO
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
78,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
61-66 °C
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
UCBYBFAJSWCTLG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)