Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
176796
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-d2 solution
96-98 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Sinonimo/i:
Dideuterosulfuric acid solution
Scegli un formato
10 G
49,40 €
25 G
91,80 €
50 G
167,00 €
100 G
275,00 €
49,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
49,40 €
25 G
91,80 €
50 G
167,00 €
100 G
275,00 €
About This Item
Formula condensata:
D2SO4/D2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352322
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
49,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95.5—102.5% (Titration by NaOH)
Stato
liquid
Concentrazione
96-98 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.4175
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
D2SO4, isotopically labeled acid solution.
Applicazioni
Sulfuric acid-d2 solution can be used as an internal standard for 1H-NMR spectroscopy analysis.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Igor Ying Zhang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(35), 19147-19152 (2019-08-23)
Understanding how electrolyte composition controls electrocatalytic reactions requires molecular-level insight into electrode/electrolyte interaction. Perhaps the most basic aspect of this interaction, the speciation of the interfacial ion, is often controversial for even relatively simple systems. For example, for Pt(111) in