Documenti fondamentali
176702
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 deuteroxide solution
25 wt. % in D2O, 99 atom % D
Scegli un formato
5 G
65,20 €
50 G
323,00 €
100 G
481,00 €
65,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
65,20 €
50 G
323,00 €
100 G
481,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ND4OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
65,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Concentrazione
25 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.334
Densità
1.056 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5