Documenti fondamentali
175889
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-d10
99 atom % D
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
Scegli un formato
1 G
159,00 €
5 G
740,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
159,00 €
5 G
740,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CD3)3COD
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.5% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3835 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Descrizione generale
tert-Butanol-d10 (tert-Butyl alcohol-d10) is a deuterated derivative of tert-butanol. It participates in the synthesis of cyanoacetic acid-tert-butylester-d9.[1] Conformational analysis of 2,3-dihydroxypropanoic acid in tert-butyl alcohol-d10 indicates the dominance of gauche-hydroxyl rotamers (92%) under low pH conditions.[2]
Applicazioni
tert-Butanol-d10 may be used in the synthesis of cyanoacetic acid-tert-butylester-d9[1] and tert-butoxide-d9 (BuOK-d9).[3]
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
1-Propanol-d8 98 atom % D
Sigma-Aldrich
490687
1-Propanol-d8
Ethanol-OD ≥99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
151904
Ethanol-OD
2-Propanol-OD 98 atom % D
Sigma-Aldrich
615080
2-Propanol-OD
tert-Butanol anhydrous, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471712
tert-Butanol
Ethanol-d6 anhydrous, ≥99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
186414
Ethanol-d6
tert-Butanol suitable for HPLC, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
308250
tert-Butanol
Methanol-OD 99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
151939
Methanol-OD
Silacyclobutane as ?Carbanion Pump? in Anionic Polymerization. III. Synthesis of Di-and Tri-block Copolymer by ?Diphenylsilacyclobutane-Potassium tert-Butoxide System
Hyun J-Y and Kawakami Y
Polymer Journal, 36(10), 856-865 (2004)
Michael D Drake et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 44(3), 210-219 (2006-02-16)
Vicinal (1)H--(1)H coupling constants were used to determine the conformational preferences of 2,3-dihydroxypropanoic acid (1) (DL-glyceric acid) in various solvents and its different carboxyl ionization states. The stereospecific assignments of J(12) and J(13) were confirmed through the point-group substitution of
Thorsten W Jaskolla et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 22(6), 976-988 (2011-09-29)
This work experimentally verifies and proves the two long since postulated matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) analyte protonation pathways known as the Lucky Survivor and the gas phase protonation model. Experimental differentiation between the predicted mechanisms becomes possible by the use