Documenti fondamentali
176788
Sigma-Aldrich
Sodium deutoroxide
40 wt. % in D2O, 99 atom % D
Sinonimo/i:
Sodium deuteroxide solution, Sodium hydroxide-d
Scegli un formato
10 G
55,60 €
50 G
159,00 €
100 G
220,00 €
55,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
55,60 €
50 G
159,00 €
100 G
220,00 €
About This Item
Formula condensata:
NaOD / D2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
55,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
40 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.4196
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Sodium deuteroxide solution is an isotopic analog of sodium hydroxide. It is used as a deuterium source to produce other deuterated compounds.
Applicazioni
Sodium deuteroxide solution is used:
  • To prepare deuterated THPM (tetrahydropyrimidine).
  • To study the preparation, stability and biodegradability of surface-active amide.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiang Zhai et al.
Biochemistry, 53(21), 3486-3501 (2014-05-16)
Two mutations of the phosphodianion gripper loop in chicken muscle triosephosphate isomerase (cTIM) were examined: (1) the loop deletion mutant (LDM) formed by removal of residues 170-173 [Pompliano, D. L., et al. (1990) Biochemistry 29, 3186-3194] and (2) the loop
Oliver Wahl et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 95, 1-10 (2014-03-19)
For the impurity profiling of the mucolytic and anti-inflammatory drug carbocisteine a high performance liquid chromatographic (HPLC) method using corona charged aerosol detection (CAD) was developed and fully validated following the ICH guideline Q2(R1). The response was linear (R²>0.995) over
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)