Documenti fondamentali
173681
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxysalicylate
98%
Sinonimo/i:
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(OC)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(8(10)5-6)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 4-methoxysalicylate (methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate) was used in the enantioselective synthesis of (+)-coriandrone A and B, two bioactive natural products[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wenjing Wang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(39), 6686-6690 (2013-08-30)
The first enantioselective total synthesis of (+)-coriandrone A and B, two bioactive natural products, has been achieved in 10 steps and 11 steps starting from commercially available methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate. Key reactions include a Claison rearrangement, a Shi-type epoxidation-cyclization sequence and