135895
Dimethylthiocarbamoyl chloride
97%
Sinonimo/i:
1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
39-43 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, very faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)C(Cl)=S
InChI
1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges