259659
Methyl 2-methoxybenzoate
99%
Sinonimo/i:
Methyl o-anisate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
P. eboll.
248 °C (lit.)
Densità
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-6-4-3-5-7(8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
PFYHAAAQPNMZHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup