Documenti fondamentali
15140
Sigma-Aldrich
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
Scegli un formato
5 G
89,00 €
25 G
326,00 €
89,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
89,00 €
25 G
326,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8ClN2O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.56
Beilstein:
3654596
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
89,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (AT)
Stato
solid
Punto di fusione
191 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride was used in the preparation of hexadepsipeptide[1].
Altre note
Reagent for activating the carboxylic group, synthesis of amides [2][3]; Esters [4]; Peptides [5]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
S. Danishefsky et al
Tetrahedron Letters, 25, 4203-4203 (1984)
J. Cabre et al.
Synthesis, 413-413 (1984)
R.D. Tung et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 4342-4342 (1985)
Yanjie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(1), 259-264 (2007-11-17)
Hexadepsipeptide 2, the precursor of Hirsutellide A (1), was synthesized in an overall yield of 45% from N-Boc-Me-Gly via three coupling reactions using dicyclohexylcarbodiimide (DCC), O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- uronium hexafluorophosphate (HATU) and bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride (BOP-Cl), respectively.
E.J. Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 6818-6818 (1982)