Documenti fondamentali
79625
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
DMPADC, Dimethylamidophosphoric dichloride
Scegli un formato
10 ML
149,00 €
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
149,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NP(O)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.95
Beilstein:
969956
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464
P. ebollizione
77-79 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.362 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphoramide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H6Cl2NOP/c1-5(2)7(3,4)6/h1-2H3
YNHXBEVSSILHPI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride can be used as a reagent:
  • For the activation of carboxylic acids.[1][2]
  • To prepare functionalized β-lactams by reacting with acetic acids and imines.[2]
  • To synthesize phosphoramidic esters by reacting with alcohols in the presence of a base catalyst.[3]
  • To prepare [1,2,4]triazolo[4,3-c][1,3,5,2]triazaphosphinine-5-oxide derivatives by reacting with N-alkyl/aryl-N′-(4H-1,2,4-triazol-3-yl) amidines in the presence of triethylamine.[4]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A solid supported, rapid and mild synthesis of CWC related phosphoramidates
Shakya P, et al.
Catalysis Communications, 6, 669-673 (2005)
H.J. Liu et al.
Tetrahedron Letters, 4461-4461 (1978)
A new route to [1, 2, 4] triazolo [4, 3-c][1, 3, 5, 2] triazaphosphinine-5-oxides: reactivity of N-alkyl/aryl-n'-(4h-1, 2, 4-triazol-3-yl) amidines with N, N-dimethylphosphoramic dichloride
Hajr A and Marzouki L
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 34, 157-161 (2020)
Convenient procedures for esterification of carboxylic acids
Hsing-Jang L, et al.
Tetrahedron Letters, 19, 4461-4464 (1978)
F.P. Cossio et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1945-1945 (1987)