Documenti fondamentali
157783
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide
97%
Sinonimo/i:
Phosphorus(III) bromide
Scegli un formato
100 G
99,10 €
500 G
165,00 €
99,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
99,10 €
500 G
165,00 €
About This Item
Formula condensata:
PBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
99,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.27 psi ( 54 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.697 (lit.)
P. ebollizione
175 °C (lit.)
Punto di fusione
−41.5 °C (lit.)
Densità
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Phosphorus tribromide (PBr3) is commonly used in Hell-Volhard-Zelinsky halogenation for the a-bromination of carboxylic acids to form the corresponding acyl bromide. It is also useful for the conversion of primary and secondary alcohols to alkyl bromides.[1][2]
Applicazioni
Phosphorus tribromide may be used as a reagent:
  • In a novel protocol for synthesizing 7-ethoxy-1-(p-ethylphenoxy)-3,7-dimethyl-2-octene, a synthetic juvenile hormone mimic of trans,trans,cis-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyltrideca-2,6-dienoate.[3]
  • To synthesize 1,2,3-diazaphosphinane, 1,2,3-thiazaphosphinine and 1,2-azaphosphole bearing a chromone ring.[4]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Organic Chemistry, 1 (1988)
Organic Chemistry (2008)
Phosphorus tribromide promoted allylic rearrangement of a tertiary vinyl carbinol. Stereochemistry of the reaction product and application to the synthesis of JH-25, a potent juvenile hormone mimic.
Babler JH
The Journal of Organic Chemistry, 41(7), 1262-1264 (1976)
Reaction of 2-cyano-3-(4-oxo-4H-chromen-3-yl) prop-2-enamide with some phosphorus reagents: synthesis of some novel diethyl phosphonates, 1, 2, 3-diazaphosphinanes, 1, 2, 3-thiazaphosphinine and 1, 2-azaphospholes bearing a chromone ring.
Ali TE & Hassan MM
Research on Chemical Intermediates, 44(1), 173-189 (2018)
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'