145688
6,9-Dichloro-2-methoxyacridine
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(Cl)c2c1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c1-18-9-3-5-12-11(7-9)14(16)10-4-2-8(15)6-13(10)17-12/h2-7H,1H3
RYRNQWYNHLLOGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?