775525
Acridine-9-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
Acridine-9-carbaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
144-149 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-12-10-5-1-3-7-13(10)15-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H
ISOCABSXIKQOOV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3