327956
(1R)-(+)-Nopinone
98%
Sinonimo/i:
6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +16°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
209 °C (lit.)
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2CCC(=O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C9H14O/c1-9(2)6-3-4-8(10)7(9)5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1
XZFDKWMYCUEKSS-BQBZGAKWSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup