112062
N-Ethyldiethanolamine
98%
Sinonimo/i:
2,2′-Ethyliminodiethanol
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4665 (lit.)
P. ebollizione
246-252 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3
AKNUHUCEWALCOI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?