Documenti fondamentali
156876
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)aniline
98%
Sinonimo/i:
2-(Phenylamino)ethanol, 2-Anilinoethanol, N-Phenylethanolamine
Scegli un formato
100 G
39,50 €
39,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
39,50 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5NHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Beilstein:
774672
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
39,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
P. ebollizione
278-282 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCNc1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2
MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-(2-Hydroxyethyl)aniline was employed as substrate for human olfactory UDP-glucuronosyltransferase.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Blood, Blood,hematopoietic system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Santos Fustero et al.
The Journal of organic chemistry, 74(11), 4429-4432 (2009-05-15)
The preparation of cyclic dipeptide mimetics from chiral imino lactones derived from (R)-phenylglycinol is described. Key steps of the synthetic route included the fully stereoselective construction of a quaternary center, the formation of six-, seven-, or eight-membered lactams by means
Mercedes Amat et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(30), 7872-7881 (2006-07-20)
A straightforward procedure for the synthesis of enantiopure polysubstituted piperidines is reported. It involves the direct generation of chiral non-racemic oxazolo[3,2-a]piperidone lactams that already incorporate carbon substituents on the heterocyclic ring and the subsequent removal of the chiral auxiliary. The
Mercedes Amat et al.
The Journal of organic chemistry, 71(10), 3804-3815 (2006-05-06)
The stereochemical outcome of the alkylation of a variety of phenylglycinol-derived oxazolopiperidone lactams is studied. The influence of the configuration of the C-8a stereocenter and the effect of the substituents at the C-8 and C-8a positions on the stereoselectivity of
N Philippe et al.
Organic letters, 2(15), 2185-2187 (2000-08-10)
Highly diastereoselective protonation of chiral lactam enolates of 4-substituted-1,4-dihydroisoquinolin-3-ones is reported. Protonation and alkylation processes of these lactam enolates derived from phenylglycinol occur with opposite diastereofacial selectivity. This diastereoselective protonation has been applied to the asymmetric synthesis of (4S)-N-methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 9
Mercedes Amat et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(7), 2175-2184 (2011-02-08)
The double cyclocondensation of symmetric pyridyl bis(oxoacids) 2b and 3b with (R)-phenylglycinol stereoselectively gave access to bis-phenylglycinol-derived oxazolopyrrolidine 9 and oxazolopiperidone 10, respectively. Application of the stereocontrolled cyclocondensation reaction to phenyl bis-γ-oxoacid 4b provided 11, which was converted to the