471240
N-Butyldiethanolamine
≥98.6%
Sinonimo/i:
2,2′-Butyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)butylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98.6%
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- new mononuclear [Cu(Hbdea)2]·2Hdnba , dinuclear [Cu2(μ-Hbdea)2(N3)2] and [Cu2(μ-Hbdea)2(pta)2]·2H2O
- 1D polymeric [Cu2(μ-Hbdea)2(μ-tpa)]n·2nH2O copper(II) compounds
- tetranuclear 3d-4f single-molecule magnet (SMM) complexes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
265.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
129.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?