87600
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
technical
Sinonimo/i:
2,2′,2″,2″′-(Ethylenedinitrilo)tetraethanol, THEED
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.501
P. eboll.
~280 °C
Densità
1.1 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
InChI
1S/C10H24N2O4/c13-7-3-11(4-8-14)1-2-12(5-9-15)6-10-16/h13-16H,1-10H2
BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves