We have not tested the solubility of this product. However, historical data indicates that this material is soluble in water at 10 mg/mL at 40 °C.
107751
5-Hydroxy-L-tryptophan
98% (calc. on dried substance)
Sinonimo/i:
(S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxytryptophan, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan
Saggio
98% (calc. on dried substance)
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −30°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.4850 (lit.)
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the Solubility of 5-Hydroxy-L-tryptophan. 107751-1G
1 risposta-