Documenti fondamentali
399698
Millipore
5-Hydroxy-L-tryptophan
Serotonin precursor.
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-L-tryptophan, L-5-HTP
Scegli un formato
25 G
541,00 €
541,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
541,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
541,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Merck USA index - 14, 4847
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
acidic solutions: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
Serotonin precursor.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution in acidic solutions, this product will remain stable for up to one week. It is recommended that aqueous stock solutions be prepared just prior to use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1