Vai a
M0534
5-Methyl-DL-tryptophan
tryptophan analog
Sinonimo/i:
5-Methyltryptophan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
227,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
710,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-453-6
Beilstein/REAXYS Number:
20225
MDL number:
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to faint yellow
mp
280-282 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc2[nH]cc(CC(N)C(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-2-3-11-9(4-7)8(6-14-11)5-10(13)12(15)16/h2-4,6,10,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
HUNCSWANZMJLPM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Amelioration of colitis through modulation of gut microbiota: The metabolite 5-Methyl-ᴅʟ-tryptophan (5-MT), derived from Angelica sinensis polysaccharides, was found to ameliorate colitis by modulating gut microbiota and the TLR4/MyD88/NF-κB signaling pathway. This suggests a potential application of 5-MT in inflammatory bowel disease research and therapy (Zou et al., 2023).
  • Enzymatic synthesis of tryptophan derivatives: A study on the one-pot enantioselective synthesis of (S)-spirobrassinin and non-natural (S)-methylspirobrassinin from amino acids highlights a method using a turnip enzyme. This research outlines a novel approach to synthesizing tryptophan derivatives, potentially useful in biochemical assays (Ryu et al., 2021).
Biochem/physiol Actions
5-Methyl-DL-tryptophan inhibits the synthesis of anthranilate compounds that are the first steps in the biosynthesis of tryptophan in Neurospora crassa.[1] 5-Methyl-DL-tryptophan is a corepressor of the E. coli trp repressor.[2][3]
5-Methyl-DL-tryptophan may be used to select genetic mutants of PS strain of Methanococcus voltae (archaebacteria). 5-Methyl-tryptophan is a repressor trp operon expression. 5-Methyl-tryptophan is a substrate for tryptophanase. 5-Methyl-tryptophan inhibits the induction of anthranilate synthase activity by elicitors in oats.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6251F0896399698
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white to faint yellow
color
-
color
slightly off-white to brown
color
white to off-white
mp
280-282 °C
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)