BINOL és származékai
William Sommer, Daniel Weibel
A binol és származékai az aszimmetrikus szintézisben a ligandumok egyik legszélesebb körben használt osztálya; a reakciók széles skáláján alkalmazzák, többek között: Diels-Alder, karbonil-addíció és -redukció, Michael-addíció, valamint sok más. Míg a BINOL platformmal óriási sikereket értek el, más C2-szimmetrikus diol ligandumok is jelentős figyelmet kaptak. Ezek közé tartoznak a Wulff és munkatársai által kifejlesztett boltozatos biaril ligandumok. Mind a boltozott 3,3'-bifenantrol (VAPOL), mind a boltozott 2,2'-binaftol (VANOL) kiváló ligandumnak bizonyult katalitikus aszimmetrikus Diels-Alder, imin-aldol és aziridinációs reakciókban (1. ábra)1. Nemrégiben a VAPOL foszforsavszármazékáról kimutatták, hogy hatékony királis Brønsted-sav katalizátorként. Az itt bemutatott példák közül sok esetben a boltozatos biarilok mind nagyobb hozamot, mind nagyobb indukciót adnak, mint ugyanezek a reakciók BINOL ligandummal.
1. ábra.
Aszimmetrikus Diels-Alder reakció
Nagyon korán kimutatták, hogy egy Et2AlCl és VAPOL-ból előállított katalizátor hatékony katalizátora az aszimmetrikus Diels-Alder reakciónak2. Amint azt a 1. séma mutatja, az akrolein cikloaddíciója ciklopentadiénnel a VAPOL-ból származó katalizátor jelenlétében magas konverziót és kiváló sztereoszelektivitást adott az exo-izomerhez nagyon nagy optikai tisztaságban. A BINOL-ból származó katalizátorral végzett analóg reakciók nagy hozammal, de nagyon alacsony enantiomerfelesleggel (13-41%) adták a cikloadduktot.
1. séma.
Aszimmetrikus aziridinációs reakció
Az aziridinek fontos építőkövei a szerves szintézisnek, mert kényelmes hozzáférést biztosítanak aminokhoz, aminoalkoholokhoz, diaminokhoz és más hasznos nitrogéntartalmú molekulákhoz. A királis aziridin előállításának legtöbb kortárs módszere a királis medencére támaszkodik. A közelmúltban a Wulff-csoport egy robusztus katalitikus aszimmetrikus aziridinálási reakciót fejlesztett ki, amely nagy hozamú és szelektivitású optikailag aktív aziridineket biztosít. A reakció a kereskedelmi forgalomban kapható etil-diazoacetát (EDA) benzhidril-iminekhez történő adalékolásán alapul, boltozatos arilligandumokból és B(OPh)3ból előállított arilborát katalizátorok jelenlétében.3Az aziridinálási reakció kiváló szelektivitást mutat a cisz izomerre, és nagy enantiomerfeleslegeket kapunk. Az így kapott benzyhidrilvédett aziridinek különböző reakcióknak vethetők alá, többek között: védőtlenítés, reduktív gyűrűnyitás vagy alkilezési reakciók (Séma 2, 1. táblázat). A leukointegrin LFA-1 antagonista BIRT-377 aszimmetrikus szintézisénél az aziridinálási/alkilezési módszert alkalmaztuk, hogy a hidantoin célpontot kiváló összhozammal állítsuk elő.
2. séma.
Az antibakteriális szer (-)-klóramfenikol rendkívül gyors szintézise az aszimmetrikus aziridinálási reakciót alkalmazta, amelyet az aziridin nukleofil gyűrűnyitása követett diklórecetsavval, majd az azt követő acilcsoport-migrációval (3. séma, 2. táblázat). Mind a VANOL, mind a VAPOL nagyobb hozamot és sztereoszelektivitást adott, mint a BINOL-ból származó katalizátor.
3. séma.
Aszimmetrikus aldol reakció
Az aszimmetrikus imin-aldol-reakciókat is katalizálják boltozatos biaril-származékú katalizátorok, ami fontos módszert biztosít a királis β-aminoészterek szintéziséhez. Szilil-ketén-acetálok adalékolása aril-iminekhez Zr-VANOL vagy Zr-VAPOL katalizátor jelenlétében nagy aszimmetrikus indukcióval és kiváló hozammal megy végbe (4. séma, 3. táblázat). Jelentős, hogy mindkét katalizátor lényegesen nagyobb indukciót mutat az analóg BINOL-ból származó katalizátor4hoz képest.
4. séma.
Királis Brønsted-sav
Antilla és munkatársai kimutatták, hogy a VAPOL hidrogén-foszfát hasznos királis Brønsted-sav katalizátor a szulfonamidok Boc-aktivált aril-iminekhez (Séma 5)5 történő addíciójában. Az így kapott N,N-aminális termékeket nagy hozammal, lenyűgöző enantiopreinséggel állítottuk elő. Az azonos reakció BINOL-ból származó Brønsted-sav katalizátorral kiváló hozamot (95%), de siralmas mértékű aszimmetrikus indukciót (<5% ee) kaptunk. Az imin amidálási reakcióban számos szulfonamid és aril-imin aktív, és az így kapott védett aminálok polcstabil vegyületek.
5. séma.