Merck
KezdőlapReakciótervezés és optimalizálásDABAL-Me3 - Nem piroforos metil-anion-egyenérték
DABAL-Me3 - Nem piroforos metil-anion-egyenérték
Bevezetés
A trimetil-alumínium értékes reagens a szerves szintézisben, mivel Lewis-savként és metil-anion-ekvivalensként is szerepet játszik. Piroforos jellege miatt azonban a legtöbb laboratóriumban nem lehet könnyen kezelni. A Woodward csoport (University of Nottingham, Egyesült Királyság) által kifejlesztett DABAL-Me3 a trimetil-alumínium és a DABCO® adductuma, amely egy szabadon folyó szilárd anyag, amely inert atmoszféra nélkül kezelhető.1 A reagens hidrolitikus stabilitása a LiBH4-éhoz hasonló, mivel nedvességre érzékeny, de a padon könnyen kimérhető és szabványos üvegedényekben tárolható. A reagens számos reakcióban használatos, beleértve aldehidek és iminek metilezését,1,2 aril- és vinil-halogenidek metilezését,3 konjugált addíciókat enonokhoz,4 és amidkötésképzést.5 Megfelelő királis katalizátor jelenlétében ezen átalakulások némelyike enantioszelektíven végrehajtható.
A DABAL-Me3 a trimetil-alumínium és a DABCO
DABAL-Me3
1. ábra. DABAL-Me3
Előnyei
  • Nem piroforos
  • Kiváló kezelhetőség; a szilárd anyag nem nedves levegőn rövid ideig kezelhető
  • Kellő metil anion-egyenérték számos reakcióparadigmában
  • /ul>
    Reprezentatív alkalmazások
    Nikkel-katalizált addíció aldehidekhez
    A DABAL-Me3 metil-anionforrásként szolgál az alumíniumorganikus reagensek nikkel-katalizált aszimmetrikus addícióiban aldehidekhez. Az elektronban gazdag benzaldehidszármazékok adják a legnagyobb enantioszelektivitást ebben a reakcióban. Bizonyos esetekben ez a módszer hozzáférést biztosít a Noyori-típusú aszimmetrikus transzferhidrogénezéssel nem hozzáférhető nemracémikus királis másodlagos alkoholokhoz (pl. 1-ciklohexil-etanol).2,6
Nikkel-katalizált addíció aldehidekhez
2. ábra. Nikkel-katalizált addíció aldehidekhez
Aril- és vinil-halogenidek/pszeudohalogenidek metilálása
A DABAL-Me3 hatékony metilionforrás az aril- és vinil-halogenidek Pd-katalizált metilálásában. A reakciók általában >95%-os hozammal adják a metilezett terméket, és az érzékeny funkciós csoportok, mint például a CN, OH, NO2, CO2R és CHO tolerálják a DABAL-Me3.3
Aril- és vinilhalogenidek/pszeudohalogenidek metilezése
3. ábra. Aril- és vinilhalogenidek/pszeudohalogenidek metilezése
Amidkötés képzése
A közvetlen amidképzés nem aktivált észterekből és aminokból jellemzően alumínium-amidok előállításával érhető el az amin trimetil-alumíniummal vagy DIBAL-lal történő kezelésével. Az így kapott fémamid reakciója észterrel az amidot adja. A DABAL-Me3 kiváló helyettesítője ezeknek a piroforos vagy nehezen kezelhető alumíniumreagenseknek. Az amidkötés-képzési reakcióban számos funkcionalizált amin és észter használható, beleértve az érzékeny funkciós csoportokat és sztereocentrikus csoportokat hordozóakat is. Ráadásul a reakciókat szabad levegőn, nem szárított THF felhasználásával is el lehetett végezni, a reagens hatékonyságának csak elhanyagolható csökkenése mellett.5
Amidkötés képződése
4. ábra. Amidkötés képződése
Egyéb reakciók
A DABAL-Me3-t alkalmazták réz(I)-katalizált alumíniumorganikus reagensek enonokhoz történő aszimmetrikus addíciójában,1 valamint alillikus elektrofilek aszimmetrikus metilálásában is.2
Anyagok
Loading
Hivatkozások
1.
Woodward S. 2007. Design versus Discovery in Synthetic Applications of Organoalanes. Synlett. 2007(10):1490-1500. https://doi.org/10.1055/s-2007-980376
2.
Mata Y, Diéguez M, Pàmies O, Woodward S. 2006. Screening of a Modular Sugar-Based Phosphite Ligand Library in the Asymmetric Nickel-Catalyzed Trialkylaluminum Addition to Aldehydes. J. Org. Chem.. 71(21):8159-8165. https://doi.org/10.1021/jo0613535
3.
Cooper T, Novak A, Humphreys L, Walker M, Woodward S. 2006. User-Friendly Methylation of Aryl and Vinyl Halides and Pseudohalides with DABAL-Me3. Adv. Synth. Catal.. 348(6):686-690. https://doi.org/10.1002/adsc.200505405
4.
Alexakis A, Albrow V, Biswas K, d'Augustin M, Prieto O, Woodward S. 2005. Highly enantioselective copper(i)-phosphoramidite-catalysed additions of organoaluminium reagents to enones. Chem. Commun..(22):2843. https://doi.org/10.1039/b503074a
5.
Novak A, Humphreys LD, Walker MD, Woodward S. 2006. Amide bond formation using an air-stable source of AlMe3. Tetrahedron Letters. 47(32):5767-5769. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2006.06.004
6.
Biswas K, Prieto O, Goldsmith PJ, Woodward S. 2005. Remarkably Stable (Me3Al)2?DABCO and Stereoselective Nickel-Catalyzed AlR3 (R=Me, Et) Additions to Aldehydes. Angew. Chem. Int. Ed.. 44(15):2232-2234. https://doi.org/10.1002/anie.200462569