Embriókultúra médiumok
A génműködés tanulmányozására ma már a szervezetek széles skáláján alkalmaznak transzgenikus technikákat. A transzgenikus egereket széles körben használják a molekuláris biológiában a génműködés tanulmányozására, mivel viszonylag könnyű velük dolgozni és olcsóak. A transzgenikus egerek létrehozásának egyik széles körben használt technikája stabilan transzfektált egér embrionális őssejtek (ES) létrehozása és injektálása egér blasztociszta embriókba.
Alkalmazási megjegyzés: Transzgénikus egerek létrehozása CRISPR-Cas9 genomszerkesztéssel
Az embriógyűjtési, -manipulációs és -átültetési technikák lehetővé tételéhez egérembrió-közegek és reagensek széles választékát kínáljuk, beleértve az M2, módosított M16, FHM és saját fejlesztésű KSOM egérembrió-közegkészítményeket. Minden médiánkat egérembriókon teszteltük, és az elérhető legmagasabb minőségű nyersanyagok felhasználásával gyártjuk. Folyékony és por alakú EmbryoMax™ médiumok is rendelkezésre állnak számos klasszikus formulához
Embriók kezelése és manipulálása (HEPES-alapú médiakészítmények)
M2: Az M2 embrió médium egy HEPES-szel pufferelt módosított Krebs-Ringer oldat, amelyet általában az embriók gyűjtéséhez és az inkubátoron kívüli, hosszabb ideig tartó kezelésük során használnak. FHM: Az M2-hez hasonló funkcióval rendelkező FHM médium a KSOM módosítása, ahol a bikarbonát egy részét HEPES pufferrel helyettesítik. Az FHM-t jellemzően embrióközegként használják az embriók mosására és kezelésére a CO2 inkubátorokon kívül.
Embriókultúra és fejlődés (Bikarbonát-alapú készítmények)
KSOM: A KSOM táptalaj lehetővé teszi a kétsejtű blokk leküzdését a tenyésztett zigóták számára, és támogatja a különböző egértörzsek in vitro és in vivo fejlődését. A KSOM lehetővé teszi a nagyobb sejtosztódási sebességet és nagyobb hozamú blasztociszta fejlődést eredményez.
M16: Klasszikus embriótenyésztő közeg, amely módosított Krebs-Ringer bikarbonát oldaton alapul.
Az embrió fejlődésének szakaszai
Új termékfókusz
EmbryoMax® Advanced KSOM Embryo Medium
EmbryoMax® Advanced KSOM Embryo Medium
Advanced KSOM az eredeti KSOM készítmény új, egyedülállóan pufferelt, módosított változata, amely lehetővé teszi:
- Egyetlen táptalaj mind a légköri körülmények között történő embriókezeléshez, mind a CO2 inkubátorban történő tenyésztéshez.
- Nagyobb gyakoriságú blasztocisztaképződés több egértörzsben
- Nincs szükség médium előkiegyenlítési lépésre
Alkalmazási megjegyzés: Egy új, továbbfejlesztett KSOM egér embrió médium kifejlesztése, amely lehetővé teszi a kettős felhasználású embriókultúra és sejtkezelési alkalmazásokat