Humán mesenchymális őssejtek és növekedési médiumok
Ezek a termékek az Egyesült Államokban, Kanadában és egyes európai országokban kaphatók.
- Primary Human Mesenchymal Stem Cell Culture System
- .Protokollok a humán mesenchymális őssejtek tenyésztéséhez
- Humán mesenchymális őssejt tenyésztési rendszer minőségellenőrzése
- <.a href="#anyag">Anyagok a humán mesenchymasejtek tenyésztéséhez
Primer humán mesenchymális őssejt tenyésztési rendszer
A mesenchymális őssejtek (MSC), más néven mesenchymális sztromális sejtek, önmegújuló multipotens sejtek, amelyek képesek különböző sejttípusokká differenciálódni. Az MSC-kről kimutatták, hogy in vitro adipocitákká, chondrocitákká, osteoblastokká, myocitákká és ß-pankreász szigetsejtekké differenciálódnak. Az MSC transzdifferenciálódhat neuronális sejtekké és hepatocitákká is.
A PromoCell® Mesenchymalis őssejteket különböző eredetű normál emberi szövetekből, többek között csontvelőből, köldökzsinórmátrixból és zsírszövetből állítják elő. Az MSC differenciálása adipocitákká, oszteoblasztokká, kondrocitákká és neuronális vonalakká végezhető a Mesenchymal Stem Cell Differentiation Media használatával. Röviddel az izolálás után minden mesenchymális őssejtet kriokonzerválunk a szabadalmaztatott, szérummentes fagyasztóközeg, Cryo-SFM használatával. A sejtek felolvasztása és beültetése a 2. passziót (P2) jelenti. Minden egyes kriovial legalább 500 000 életképes sejtet tartalmaz felolvasztáskor. A humán mesenchymális őssejtek három napig felolvasztott és tenyésztett, kriokonzervált sejtekből létrehozott, proliferáló sejtkultúrák formájában is rendelkezésre állnak.
A Mesenchymal Stem Cell Media-t a csontvelőből, a köldökzsinórmátrixból (Wharton´s Jelly) vagy a zsírszövetből izolált mesenchymalis őssejtek (MSC) expanziójára és irányított differenciálására fejlesztették ki. A Mesenchymal Stem Cell Media médiumként (felhasználásra kész) kapható, és egy üveg Basal Mediumból és egy fiola SupplementMixből áll. A SupplementMix hozzáadása az Basal Mediumhoz alkotja a teljes médiumot.
Mesenchymal Stem Cell Media kiegészítés részletei
A Mesenchymal Stem Cell Media tartalmazza az összes olyan növekedési faktort és kiegészítőt, amely a humán mesenchymal őssejtek optimális terjeszkedéséhez és irányított differenciálódásához szükséges. A Mesenchymal Stem Cell Growth Medium DXF, az MSC Chondrogenic Differentiation Medium, az MSC Chondrogenic Differentiation Medium w/o Inducers és az MSC Neurogenic Differentiation Medium mind definiált és szérummentes. A Mesenchymal Stem Cell Media nem tartalmaz antibiotikumokat vagy antimikotikumokat, és 5% CO2 atmoszférájú inkubátorban történő használatra készült.
Megjegyzés: Az MSC Chondrogenic Differentiation Medium w/o Inducers (MSC kondrogén differenciáló médium induktorok nélkül) terméket a felhasználónak megfelelő kondrogén induktorokkal kell kiegészítenie.
Kultúraedény felületi bevonata MSC-kultúrához
A DXF MSC Growth Medium nem tartalmaz kötődési és terjedési faktorokat. Ezért az MSC Growth Medium DXF-fel használt tenyésztőedényeket a gyártó protokolljának megfelelően 10 μg/mL humán fibronectinnel kell előzetesen bevonni. Alternatívaként szarvasmarha-fibronectin is használható.
Kiegészítő médiumok előkészítése MSC-kultúrához
- A SupplementMixet 37°C-os víz- vagy termálfürdőben, időnkénti kavargatással olvassa fel. Fontos megjegyzés: Ne inkubálja tovább a szükségesnél. Amennyiben a teljes felolvasztás után látható csapadékok keletkeznek, óvatosan keverje, amíg minden csapadék újra fel nem oldódik.
- Az egyes kiegészítők teljes tartalmát vigye át a Basal Mediumba.
- Zárja le a palackot és óvatosan keverje, amíg homogén keverék nem keletkezik.
Az MSC termékek tárolása és stabilitása
- A megérkezést követően azonnal tárolja a Basal Mediumot 4-8°C-on, sötétben; ne fagyassza le a Basal Mediumot. A SupplementMixet -20°C-on tárolja.
- Az előírásoknak megfelelően történő tárolás esetén a termékek a megadott lejárati dátumig stabilak.
- Amikor a kiegészítőket hozzáadjuk a Basal Mediumhoz, a teljes médium eltarthatósági ideje 4 - 8°C-on hat hét. Ne fagyassza le a teljes táptalajt.
- A felhasználáshoz a teljes táptalajból csak az egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiséget aliquotálja és melegítse elő, a fennmaradó táptalajt pedig tartsa hűtve 4 - 8°C-on.
- A kriokonzervált MSC-ket a szállítás után közvetlenül kell beültetni, vagy azonnal folyékony nitrogénben kell tárolni.
- A burjánzó MSC-ket azonnal fel kell dolgozni.
A humán mesenchymális őssejtek tenyésztésének protokolljai<
Protokoll a kriokonzervált mesenchymális őssejtek kezeléséhez
Fontos megjegyzések:
- A kriokonzervált sejteket megérkezésük után azonnal tárolja folyékony nitrogénben, vagy azonnal vesse be őket. A -80°C-on történő tárolás nem elegendő a sejtek megőrzéséhez, és visszafordíthatatlan sejtkárosodást okoz.
- Aszeptikus technikák alkalmazásával és lamináris áramlású biológiai biztonsági szekrényben kezelje
- Fibronectin bevonatú tenyésztőedények szükségesek az MSC Growth Medium DXF használatával (lásd a Medium előkészítés 1b lépés).
- Készítse elő a táptalajt
a.) Az MSC Growth Medium 2 esetében
Számítsa ki a szükséges tenyésztési felületet az ajánlott tenyésztési sűrűség (lásd az alábbi táblázatot) és az analitikai tanúsítványon feltüntetett tétel-specifikus sejtszámok alapján. Töltse a megfelelő mennyiségű PromoCell® Growth Mediummal (legalább 9 ml sejtek injekciós üvegenként) sejttenyésztő edényekbe. Helyezze az edényeket 30 percre inkubátorba (37°C, 5% CO2).
b.) MSC Growth Medium DXF
Számítsa ki a szükséges tenyésztési felületet az ajánlott tenyésztési sűrűségnek (lásd az alábbi táblázatot) és az analitikai tanúsítványon feltüntetett tétel-specifikus sejtszámoknak megfelelően. A tenyésztőedényeket 10 µg/cm2 humán vagy szarvasmarha fibronectinnel vonja be a gyártó utasításai szerint. Töltse meg az előzetesen bevont edényeket a megfelelő mennyiségű PromoCell Growth Mediummal (legalább 9 ml sejtes injekciós üvegenként). Helyezze az edényeket 30 percre inkubátorba (37°C, 5% CO2).
- A sejtek felolvasztása
Vegye ki a kriovialitást a folyékony nitrogén tartályból, és azonnal helyezze szárazjégre - akár rövid szállításhoz is. Lamináris áramlású biológiai biztonsági szekrény alatt rövid időre csavarja el a kupakot egy negyed fordulatot a nyomás enyhítése érdekében, majd húzza vissza. Merítse az injekciós üveget vízfürdőbe (37 °C), egészen a csavaros kupakig 2 percre. Ügyeljen arra, hogy a csavaros kupak menetébe ne jusson víz.
- A fiola fertőtlenítése és a sejtek beültetése
Lamináris áramlású biológiai biztonsági szekrény alatt alaposan öblítse át a kriofiolát 70%-os etanollal. Ezután szívja le a felesleges etanolt a csavaros kupak menetes területéről. Nyissa ki a fiolát, és helyezze át a sejteket egy sejttenyésztő edénybe, amely az 1. lépésből származó előmelegített tápfolyadékot tartalmazza.
- Inkubálja a sejteket
Helyezze az edényt inkubátorba (37°C, 5% CO2) a sejtek rögzítéséhez. Cserélje ki a táptalajt 3-4 óra elteltével, majd ezt követően két-három naponta. A sejteket a szubkultiválási protokoll szerint (lásd alább) szubkultiválni kell, amint elérték a 70-90%-os konfluenciát.
Protokoll a proliferáló humán mesenchymális őssejtek kezeléséhez
Fontos megjegyzések:
- A sejtek szállítása után azonnal kezdje el.
- Aszeptikus technikákat és lamináris áramlású biológiai biztonsági szekrényt használjon.
- Az MSC Growth Medium DXF neveléshez fibronectin bevonatú műanyag edényekre van szükség (lásd a kriokonzervált sejtek protokollja, 1b lépés).
- Inkubáljuk a sejteket
Csomagoljuk ki a tenyésztőedényt, ne nyissuk ki a kupakot, és azonnal helyezzük inkubátorba (37°C, 5% CO2) 3 órára, hogy a sejtek regenerálódjanak a szállításból.
- Töltse vissza a szállítóközeget
Óvatosan nyissa ki az edényt, öblítse le a fedél belső oldalát 70%-os etanollal, és hagyja levegőn megszáradni. Szívja ki a szállítóközeget (Mesenchymal Stem Cell Growth Medium 2) az edényből. Adjon hozzá 10 ml megfelelő PromoCell® sejtnövesztő médiumot.
- A sejtek ellenőrzése és inkubálása
Ellenőrizze a sejtsűrűséget. Nyissa ki a kupakot egy fél fordulatra a szellőztetéshez, vagy használjon szellőzős kupakkal ellátott lombikokat, és helyezze az edényt inkubátorba (37°C, 5% CO2). Két-három naponta cserélje a tápfolyadékot. A sejteket az alábbi szubkultiválási protokoll szerint kell szubkultiválni, amint elérték a >70%-os konfluenciát.
Subkultiválási protokoll a mesenchymális őssejtekhez
Fontos megjegyzések:
- A DXF MSC Growth Mediummal történő tenyésztéshez fibronectinnel bevont tenyésztőedényekre van szükség (lásd a kriokonzervált sejtek protokollját, 1b lépés).
- A humán MSC rutinszerű szubkultúrájához az Accutase® disszociációs reagens használata erősen ajánlott minden MSC növekedési médiummal együtt.
- Aszeptikus technikákat és lamináris áramlású biológiai biztonsági szekrényt használjon.
- Készítse elő a reagenseket és mossa a sejteket
Az Accutase® oldatot legalább 30 percre szobahőmérsékletre kell helyezni, hogy a reagensek hőmérséklete beálljon. Óvatosan szívja le a tápfolyadékot a tenyésztőedényből. Adjon 100 µl HEPES BSS oldatot cm2 edényfelületenként a sejtek kimosásához, és óvatosan keverje az edényt 15 másodpercig.
- Vegye ki a sejteket
Óvatosan szívja ki a HEPES BSS puffert a tenyésztőedényből. Adjon hozzá 100 µl Accutase oldatot az edény felületének cm2 -enként, és inkubálja 2-4 percig szobahőmérsékleten. Zárja le az edényt, és vizsgálja meg a sejteket mikroszkóp alatt. Amikor a sejtek elkezdenek leválni, óvatosan kopogtassa meg az edény oldalát a maradék sejtek fellazításához.
- A sejtek betakarítása
Óvatosan szívja le a sejtszuszpenziót, és helyezze át egy centrifugálócsőbe. Pörgesse a sejteket 3 percig 220 x g-n.
- Inkubálja a sejteket
Dobja el a felülúszót, adjon hozzá 1 ml megfelelő sejtnövesztő médiumot, és óvatos fel-le pipettázással szuszpendálja újra a sejteket. Ültesse a sejteket az ajánlott vetési sűrűségnek megfelelően új steril sejttenyésztő edényekbe, amelyek előmelegített sejtnövesztő médiumot tartalmaznak. Helyezze az edényeket inkubátorba (37°C, 5% CO2), és két-háromnaponta cserélje a táptalajt.
Humán mesenchymális őssejt tenyésztési rendszer minőségellenőrzés
Humán mesenchymális őssejtek minőségellenőrzése
Minden egyes humán mesenchymális őssejt tételen szigorú minőségellenőrzési vizsgálatokat végzünk.
- Vizsgálják a sejtmorfológiát, a proliferációs potenciált, a tapadási arányt és a sejtek életképességét.
- A markerek átfogó panelének áramlási citometriai elemzésével jellemezzük, beleértve a CD73/CD90/CD105 és CD14/CD19/CD34/CD45/HLA-DR markereket, az ISCT [1] javaslatának megfelelően.
- Az adipogén, oszteogén és kondrogén vonalba történő differenciálódási vizsgálatokat minden egyes tétel esetében antibiotikumok és antimikotikumok nélküli tenyésztési körülmények között végezzük.
- Vizsgálják a HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 és mikrobiális szennyeződések (gombák, baktériumok és mikoplazma) hiányát.
- A részletes analitikai tanúsítvány (CoA) minden tételről letölthető.
Humán mesenchymális őssejtek specifikációi |
---|
Mesenchymal Stem Cell Media minőségellenőrzés
A PromoCell® Mesenchymal Stem Cell Media minden tételét átfogó minőségellenőrzési teszteknek vetjük alá primer humán mesenchymal őssejtek felhasználásával. Minden egyes MSC Growth Medium tétel validálva van a vizsgált mesenchymális őssejtek multipotenciájának, növekedést elősegítő aktivitásának, adhéziós arányának és tipikus morfológiájának fenntartása szempontjából. Az MSC differenciáló médiumok minden egyes tételét tesztelik az MSC-k specifikus sejtvonalakba történő irányított differenciálódásának indukálására való képesség szempontjából. Ezen túlmenően minden tétel táptalajt teszteltünk mikrobiális szennyeződések (gombák, baktériumok, mikoplazma) hiánya szempontjából.
A Mesenchymal Stem Cells and Media System rendeltetésszerű használata
Ezek a termékek kizárólag in vitro felhasználásra, nem diagnosztikai vagy terápiás eljárásokra szolgálnak. A biztonsági óvintézkedéseket lásd a megfelelő biztonsági adatlapon.