A sejtek immunfluoreszcens jelölése
Az antitestek fontos eszközt jelentenek egy antigén jelenlétének és szubcelluláris lokalizációjának kimutatására. A sejtfestés nagyon sokoldalú technika, és ha az antigén erősen lokalizált, akár ezer antigénmolekulát is képes kimutatni egy sejtben. Bizonyos körülmények között a sejtfestés az antigén hozzávetőleges koncentrációjának meghatározására is használható, különösen képelemző készülékkel. A sejtfestés négy lépésre osztható: sejtelőkészítés, fixálás, antitest alkalmazása és kiértékelés
Az első lépésben a festendő sejteket szilárd hordozóra rögzítik, hogy a későbbi eljárások során könnyen kezelhetők legyenek. Ez többféle módszerrel is megvalósítható: a tapadó sejteket mikroszkópos tárgylemezre, fedőlemezre vagy optikailag megfelelő műanyag hordozóra lehet tenyészteni. A szuszpenziós sejteket üveglemezre centrifugálhatjuk, kémiai kötőanyagok segítségével szilárd hordozóhoz köthetjük, vagy bizonyos esetekben szuszpenzióban kezelhetjük.
A második lépés a sejtek rögzítése és permeabilizálása, hogy az antitest szabadon hozzáférjen az antigénhez. A tökéletes fixálás immobilizálja az antigéneket, miközben megőrzi az autentikus sejt- és szubcelluláris architektúrát, és lehetővé teszi az antitestek akadálytalan hozzáférését minden sejthez és szubcelluláris kompartmenthez. A fixálószerek széles skáláját használják általában, és a módszer helyes megválasztása a vizsgált antigén jellegétől és a használt antitest tulajdonságaitól függ. A fixáló módszerek általában két osztályba sorolhatók: szerves oldószerek és térhálósító reagensek. A szerves oldószerek, mint például az alkoholok és az aceton eltávolítják a lipideket és dehidratálják a sejteket, miközben kicsapják a fehérjéket a sejtarchitektúrán. A térhálósító reagensek (mint például a paraformaldehid) intermolekuláris hidakat képeznek, általában szabad aminocsoportokon keresztül, és így összekapcsolt antigének hálózatát hozzák létre. A térhálósító reagensek jobban megőrzik a sejtek szerkezetét, mint a szerves oldószerek, de csökkenthetik egyes sejtkomponensek antigén jellegét, és egy permeabilizációs lépés hozzáadását igénylik, hogy az antitest hozzáférjen a mintához. A mindkét módszerrel történő fixálás denaturálhatja a fehérjeantigéneket, és emiatt a denaturált fehérjék ellen készített antitestek hasznosabbak lehetnek a sejtfestéshez. Négy különböző fixálási módszert ismertetünk. A megfelelő fixálási módszert az adott alkalmazásnak megfelelően kell kiválasztani.
A sejtfestés harmadik lépése a sejtkészítmények antitesttel való inkubálása. A nem kötött ellenanyagot mosással eltávolítjuk, és a kötött ellenanyagot vagy közvetlenül (ha az elsődleges ellenanyag jelölt), vagy közvetve fluorokróm-jelölt másodlagos reagenssel detektáljuk.
A negyedik és egyben utolsó lépésben a festést fluoreszcens mikroszkópiával értékeljük.
Reagensek és felszerelések
- Kultúrasejtek fedőlapokon tenyésztve
- PBS: 0,01M foszfát pufferelt sóoldat, pH 7,2-7.4 (P3813 vagy P4417)
-
- Methanol, legalább 1 órán át -20 °C-on hűtve (terméksz. 32213)
- Aceton, legalább 1 órán át -20 °C-on hűtve (terméksz. 24201)
vagy
- 3-4%-os paraformaldehid (termékszáma. P6148) PBS-ben. Oldjuk fel PBS-ben, 5N NaOH segítségével és enyhe melegítéssel
- 0,5% Triton X-100 (termékszáma: No. T9284) PBS-ben
vagy
- 3-4% paraformaldehid (termékszáma. P6148) PBS-ben. Oldjuk fel PBS-ben, 5N NaOH segítségével és enyhe melegítéssel
- Methanol, -20 °C-on hűtve legalább 1 órán keresztül (terméksz. 32213.)
vagy
- Primer ellenanyag
- Ellenanyag kontrollok
- Szekunder ellenanyag-fluorokróm-jelölt
- Vizes tartóközeg
- Mikroszkóp üveg tárgylemezek (76 x 25 mm. Termékszám: S8902)
- Fluoreszcens mikroszkóp, megfelelő szűrővel felszerelve a fluoreszcencia detektálásához
- Fénymikroszkópos fordított fénymikroszkóp (pl. Nikon TMS)
Eljárás
Cell előkészítés
Fixálás
Primer antitest alkalmazása
A másodlagos antitest alkalmazása
Értékelés
Megjegyzések:
- Az alábbiakban általános protokollt adunk meg. Az elsődleges és másodlagos antitestek optimális hígításait, a sejtek előkészítését, a kontrollokat, valamint az inkubációs időket empirikusan kell meghatározni, és kiterjedt titrálást igényelhet. Ideális esetben az elsődleges antitestet a termék adatlapján ajánlott módon kell használni. A megfelelő negatív és pozitív kontrollokat is tartalmaznia kell.
- A szükséges vegyszerek biztonságos kezeléséhez lásd a megfelelő SDS-t.
- Védje a fluoreszcens konjugátumokat és a jelölt tárgylemezeket a fénytől. Inkubálja a mintákat sötétben és lehetőség szerint fedje le.
- Vegye ki a sejteket az inkubátorból. Ellenőrizze inverz fénymikroszkóp alatt a kívánt megjelenést. Dobja el a táptalajt.
- Öblítse le PBS-szel; távolítsa el a felesleges oldatot.
A sejtek fixálása:
Négy különböző fixálási módszert ismertetünk. Válassza ki a megfelelő fixálási módszert az alkalmazásnak (vagy a termék adatlapján szereplő ajánlásnak) megfelelően.
Methanol-aceton fixálás
- Fixálás hűtött metanolban, 10 percig -20 °C-on.
- Távolítsa el a felesleges metanolt.
- Permeabilizálja hűtött acetonnal 1 percig -20 °C-on.
vagy
Paraformaldehid-Triton fixálás
- Fixálás 3-4%-os paraformaldehidben 10-20 percig.
- Rövid öblítés PBS-szel.
- Permeabilizáljuk 0,5%-os Triton X-100-zal 2-10 percig.
vagy
Paraformaldehid-metanol fixálás
- Fixáljuk 3-4%-os paraformaldehidben 10-20 percig.
- Röviden öblítsük le PBS-szel.
- Permeabilizáljuk lehűtött metanollal 5-10 percig -20 °C-on.
vagy
PEM-etanolos fixálás
- Fixáljuk PEM-pufferben 10 percig.
- Öblítsük le kétszer, röviden PBS-szel.
- Permeabilizáljuk lehűtött etanollal 5-10 percig -20 °C-on.
Mossuk háromszor (egyenként legalább 5 percig) PBS-szel.
A primer ellenanyag alkalmazása
- Hígítsuk fel a primer ellenanyagot PBS-ben megfelelő hígításra. Vigye fel a fedőlemezekre a sejtek fölé, és inkubálja 60 percig szobahőmérsékleten (ajánlott párásított kamrát használni).
- Mosson háromszor (egyenként legalább 5 percig) PBS-szel.
Szekunder antitest alkalmazása
Megjegyzés: A másodlagos ellenanyagot csak indirekt vizsgálatoknál alkalmazzuk.
- A megjelölt másodlagos ellenanyagot megfelelő hígításra hígítsa fel PBS-ben. Vigye fel a fedőlapokra, és inkubálja 30 percig szobahőmérsékleten.
- Mosson háromszor (egyenként legalább 5 percig) PBS-szel.
- Eltávolítsa a felesleges PBS-t.
- Meghordjuk a fedőlemezeket a fedőközeggel, és üveglemezekre fordítjuk.
- Vizsgáljuk meg mikroszkóp alatt.
- Jegyezzük fel az eredményeket. Ajánlatos lefényképezni a megjelölt sejteket.
Megjegyzés: Célszerű a megfelelő negatív kontrollokat lefuttatni. A negatív kontrollok megállapítják a háttérfluoreszcenciát és az elsődleges és másodlagos antitestek nem specifikus festődését. Az ideális negatív kontrollreagens egy fluorokróm konjugált egér monoklonális vagy myeloma fehérje. Ennek izotípus-illeszkedőnek kell lennie, nem specifikusnak a vizsgált faj sejtjeire, és ugyanolyan koncentrációjúnak, mint a vizsgált antitest. Az autofluoreszcencia vagy a negatív kontrollreagens fluoreszcenciájának mértéke a vizsgált sejtek típusától és a használt műszer érzékenységétől függően változik. Az Fc-receptorokkal rendelkező sejtek fluoreszcens analíziséhez kötelező az izotípushoz illeszkedő negatív kontrollok használata.