Fontos dokumentumok
Z665592
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 50 ml Falcon tubes (29x115 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 50 mL tubes
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 5259
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 5051 (bucket)
Általános leírás
  • compatible with bucket/carriers 5051, 5628
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG