Fontos dokumentumok
1667111
USP
Thymoquinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
certified by the USP
API-család
thymoquinone
molekulatömeg
164.20 (C10H12O2)
kiszerelés
pkg of 25 mg
gyártó/kereskedő neve
USP 1667111
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Thymoquinone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Black Cumin Seed Thymoquinone Oil
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup