1643510
USP
Terbutaline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
tert-Butylamino-3,5-dihydroxyacetophenone sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
terbutaline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Terbutaline Sulfate
- Terbutaline Sulfate Injection
- Terbutaline Sulfate Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Cardio-vascular system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)