Fontos dokumentumok
1643500
USP
Terbutaline sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Terbutaline hemisulfate salt, 2-t-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol, 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol hemisulfate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
terbutaline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFVSLSTULZVNPG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Terbutaline Sulfate Injection
- Terbutaline Sulfate Tablets
- Terbutaline Sulfate Compounded Oral Suspension
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Cardio-vascular system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3