Fontos dokumentumok
1615887
USP
Sorafenib Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-[4-[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H16ClF3N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
464.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
sorafenib
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(c(ccc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Cl
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Sorafenib Related Compound H USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as:
  • Sorafenib Tosylate
  • Sorafenib Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)