Merck
OTV000694
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenyl)benzo[d]oxazol-6-amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
Forma:
solid
Forma
solid
SMILES string
NC1=CC2=C(C=C1)N=C(C3=CC=CC(OC)=C3)O2
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-17-11-4-2-3-9(7-11)14-16-12-6-5-10(15)8-13(12)18-14/h2-8H,15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQXWPPVVKWYMEZ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)