1154514
USP
Cyclobenzaprine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cyclobenzaprine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CCCC1(c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)O)(C)C
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMLRQKQUOMJJAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Cyclobenzaprine Hydrochloride
- Cyclobenzaprine Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)