Fontos dokumentumok
1467848
USP
Nobiletin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,6,7,8-Hexamethoxyflavone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP
kiszerelés
pkg of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Bitter Orange Young Fruit
- Bitter Orange Young Fruit Powder
- Tangerine Peel
- Tangerine Peel Dry Extract
- Tangerine Peel Powder
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)