Fontos dokumentumok
1354954
USP
Kaempferol-3-O-Robinoside-7-O-Glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Kaempferol 3-O-(6′′-O-α-L-Rhamnopyranosyl)-β-D-galactopyranoside7-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
certified by the USP
molekulatömeg
756.66 (C33H40O20)
kiszerelés
pkg of 20 mg
gyártó/kereskedő neve
USP 1354954
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Kaempferol-3-O-Robinoside-7-O-Glucoside USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ashwagandha Root Powder
  • Ashwagandha Root Dry Extract
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
USP issued SDS can be found here.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)