Merck
1291672
USP
Ginsenoside Rg1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(3β,6α,12β)-3,12-Dihydroxydammar-24-ene-6,20-diyl bis-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside A2, Ginsenoside g1, Panaxoside A, Panaxoside Rg1, Sanchinoside C1, Sanchinoside Rg1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H72O14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
801.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ginsenoside
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]12[C@@](C[C@H]([C@@]3([H])[C@]2(CC[C@]3([H])[C@@](CCC=C(C)C)(C)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C)O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@H](CC5)O)C)([H])[C@H](C1)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C
InChI
1S/C42H72O14/c1-20(2)10-9-13-42(8,56-37-34(52)32(50)30(48)25(19-44)55-37)21-11-15-40(6)28(21)22(45)16-26-39(5)14-12-27(46)38(3,4)35(39)23(17-41(26,40)7)53-36-33(51)31(49)29(47)24(18-43)54-36/h10,21-37,43-52H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,39+,40+,41+,42-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ginsenoside Rg1 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • American Ginseng Capsules
  • American Ginseng Root and Rhizome
  • American Ginseng Root and Rhizome Dry Extract
  • American Ginseng Root and Rhizome Powder
  • American Ginseng Tablets
  • Asian Ginseng Root and Rhizome
  • Asian Ginseng Root and Rhizome Dry Extract
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3