1097997
USP
Cefprozil L-Epimer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(6R,7R)-7-[(S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-8-oxo-3-[(Z)-prop-1-enyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefprozil
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)