Merck
549746
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5N3O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
168-171 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiourea
SMILES string
CN1NC(=O)C(=O)NC1=S
InChI
1S/C4H5N3O2S/c1-7-4(10)5-2(8)3(9)6-7/h1H3,(H,6,9)(H,5,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMWWHOXOVPIGFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione is an intermediate for synthesizing ceftriaxone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mio Tange et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 64(3), 207-214 (2016-03-05)
Ceftriaxone sodium preparation for injection is known to form insoluble microparticles with calcium. The purpose of this study was to evaluate the role of an impurity in the ceftriaxone sodium preparation on this incompatibility. Firstly, using HPLC, two impurities were