Fontos dokumentumok
1076035
USP
[des-Glu13]-Bivalirudin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Phenylalanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolylglycylglycylglycylglycyl-L-asparaginylglycyl -L-alpha-aspartyl-L-phenylalanyl-L-alpha-glutamyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-alpha-glutamyl-L-alpha-glutamyl-L-tyrosyl-L-leucine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C93H131N23O30
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2051.17
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
bivalirudin
kiszerelés
pkg of 1 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
[des-Glu13]-Bivalirudin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Bivalirudin.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3