Fontos dokumentumok
Z777309
Supelco
Zenix®-C SEC-80 (3 μm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol bonding phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
30 cm × 7.8 mm
részecskeméret:
3 μm
mátrix aktív csoport:
diol bonding phase
pórusméret:
80 Å pore size
Mátrix:
spherical silica particle platform
Terméknév
Zenix®-C SEC-80 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 80 Å, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
Zenix®
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
Sepax 233080-7830
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
Mátrix
spherical silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol bonding phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
80 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Jogi információk
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)