Fontos dokumentumok
Z777041
SRT® SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
Terméknév
SRT® SEC-100 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, PEEK
Anyagok
PEEK
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
SRT®
molekulatömeg
100-100,000
gyártó/kereskedő neve
Sepax 215100P-4630
kiszerelés
1 ea of
Paraméterek
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 4.6 mm
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
spherical silica
fully porous particle
mátrix aktív csoport
hydrophilic polymer phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
pH-tartomány
2.0-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Sepax SRT SEC columns feature a hydrophilic surface layer that effectively shields the highly porous, five micron silica particles from interacting with your sample. SRT columns are employed in the quality control of biotherapeutics by gel filtration chromatography. Select from a wide variety of available pore sizes to analyze peptides, proteins, glycoproteins, vaccines and water soluble polymers.
SRT User Manual
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)