Fontos dokumentumok
Z226211
Nucleosil® C8 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
15 cm × 4.6 mm
külső felület:
350 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C8 (octyl) phase
pórusméret:
100 Å
Mátrix:
octyl
Ügynökség
suitable for USP L7
Minőségi szint
termékcsalád
Nucleosil®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
Nucleosil®
a címkézés mértéke
8.5% carbon loading
parameter
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
Mátrix
octyl
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
elválasztástechnika
reversed phase
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)