Fontos dokumentumok
Y0002379
Calcium ascorbate dihydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Calcium L-ascorbate dihydrate, L-Ascorbic acid calcium salt dihydrate, Vitamin C calcium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
calcium ascorbate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
166 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)