Merck
Y0002266
Zidovudine for system suitability A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3′-Azido-3′-deoxythymidine, AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13N5O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
267.24
Beilstein:
3595791
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
zidovudine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
113-115 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Zidovudine for system suitability A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)