Merck
SML2941
Sigma-Aldrich
Maribavir
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S,3S,4R,5S)-2-(5,6-Dichloro-2-(isopropylamino)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 1263W94, Benzimidavir, VP-41263
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H19Cl2N3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.24
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(NC1=NC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2N1[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)C
InChI
1S/C15H19Cl2N3O4/c1-6(2)18-15-19-9-3-7(16)8(17)4-10(9)20(15)14-13(23)12(22)11(5-21)24-14/h3-4,6,11-14,21-23H,5H2,1-2H3,(H,18,19)/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJFBVJALEQWJBS-XUXIUFHCSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Maribavir is an orally available antiviral agent under development for treatment and prevention of human cytomegalovirus (HCMV) infection. Maribavir is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of HCMV protein kinase pUL97 that blocks viral replication.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mirjam Steingruber et al.
Microorganisms, 8(4) (2020-04-09)
Human cytomegalovirus (HCMV) expresses a variety of viral regulatory proteins that undergo close interaction with host factors including viral-cellular multiprotein complexes. The HCMV protein kinase pUL97 represents a viral cyclin-dependent kinase ortholog (vCDK) that determines the efficiency of HCMV replication
Karen K Biron et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(8), 2365-2372 (2002-07-18)
Benzimidazole nucleosides have been shown to be potent inhibitors of human cytomegalovirus (HCMV) replication in vitro. As part of the exploration of structure-activity relationships within this series, we synthesized the 2-isopropylamino derivative (3322W93) of 1H-beta-D-ribofuranoside-2-bromo-5,6-dichlorobenzimidazole (BDCRB) and the biologically unnatural
Valentine Faure Bardon et al.
PloS one, 15(4), e0232140-e0232140 (2020-05-01)
Congenital cytomegalovirus infection can lead to severe sequelae. When fetal infection is confirmed, we hypothesize that fetal treatment could improve the outcome. Maternal oral administration of an effective drug crossing the placenta could allow fetal treatment. Letermovir (LMV) and Maribavir