Fontos dokumentumok
Y0002107
Mebeverine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Mebeverine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H35NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
429.55
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
mebeverine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)(CCCCOC(=O)c1cc(c(cc1)OC)OC)CC.[H+]
InChI
1S/C25H35NO5.ClH/c1-6-26(19(2)17-20-9-12-22(28-3)13-10-20)15-7-8-16-31-25(27)21-11-14-23(29-4)24(18-21)30-5;/h9-14,18-19H,6-8,15-17H2,1-5H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLGQWYOULXPJRE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Mebeverine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)