Merck
Y0002065
Lacosamide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.26
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lacosamide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-15-8-10(12)11(14)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPLANNRKFDHEKD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Lacosamide impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)